Tisk…
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5-(4H)-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dihydro-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3,5-dione, PTAD, 4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione
OR939123-1G OR939123-5G
APOSOR939123-1GEA 1950 CZK
APOSOR939123-1G APOSOR939123-5G
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5-(4H)-dione 95%
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5-(4H)-dione
Vzorec: C₈H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003148
CAS číslo: 4233-33-4