Tisk…
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939111-1G OR939111-5G
APOSOR939111-1GEA 0 CZK
APOSOR939111-1G APOSOR939111-5G
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077866
CAS číslo: 54656-96-1