Tisk…
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Methyl-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9391-1G OR9391-500MG OR9391-250MG
APOSOR9391-1GEA 7870 CZK
APOSOR9391-1G APOSOR9391-500MG APOSOR9391-250MG
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₄S
MW: 269.12 g/mol
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056365
CAS číslo: 871333-01-6