Tisk…
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939088-1G OR939088-250MG
APOSOR939088-1GEA 17990 CZK
APOSOR939088-1G APOSOR939088-250MG
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
cis-1,3-Cyclohexanediol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 823-18-7