Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939081-10G OR939081-1G OR939081-5G
APOSOR939081-10GEA 6550 CZK
APOSOR939081-10G APOSOR939081-1G APOSOR939081-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04969704
CAS číslo: 66121-71-9