Tisk…
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromobutyraldehyde Ethylene Acetal
OR939057-250MG OR939057-5G
APOSOR939057-250MGEA 4370 CZK
APOSOR939057-250MG APOSOR939057-5G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09868694
CAS číslo: 62563-07-9