Tisk…
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939054-25G OR939054-5G
APOSOR939054-25GEA 10750 CZK
APOSOR939054-25G APOSOR939054-5G
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01708473
CAS číslo: 772-46-3