Tisk…
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939036-100G OR939036-25G OR939036-5G
APOSOR939036-100GEA 7610 CZK
APOSOR939036-100G APOSOR939036-25G APOSOR939036-5G
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 186 °C
Bod tání: 33 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02101976
CAS číslo: 79710-86-4