Tisk…
2-Isopropoxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939031-1G OR939031-250MG OR939031-500MG
APOSOR939031-1GEA 13860 CZK
APOSOR939031-1G APOSOR939031-250MG APOSOR939031-500MG
2-Isopropoxybenzoic acid 95%
2-Isopropoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156986
CAS číslo: 63635-26-7