Tisk…
trans-4-Propylcyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939021-1G OR939021-250MG
APOSOR939021-1GEA 6520 CZK
APOSOR939021-1G APOSOR939021-250MG
trans-4-Propylcyclohexanol 95%
trans-4-Propylcyclohexanol
Vzorec: C₉H₁₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11114411
CAS číslo: 77866-58-1