Tisk…
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939020-5G
APOSOR939020-5GEA 6120 CZK
APOSOR939020-5G
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂S₂
MW: 278,38 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846120
CAS číslo: 6099-21-4