Tisk…

4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 8700 CZK
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₆S
Bod tání: 270…276 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08056366
CAS číslo: 871333-02-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR