Tisk…
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938962-100MG OR938962-250MG
APOSOR938962-100MGEA 662 CZK
APOSOR938962-100MG APOSOR938962-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec: C₉H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100520
CAS číslo: 1128-56-9