Tisk…
1-(2-Bromoethyl)pyrrole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938914-1G
APOSOR938914-1GEA 3020 CZK
APOSOR938914-1G
1-(2-Bromoethyl)pyrrole 97%
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
Vzorec: C₆H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191322
CAS číslo: 78358-86-8