Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938907-1G OR938907-250MG
APOSOR938907-1GEA 3640 CZK
APOSOR938907-1G APOSOR938907-250MG
2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419437
CAS číslo: 90940-40-2