Tisk…
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938871-1G OR938871-250MG
APOSOR938871-1GEA 2940 CZK
APOSOR938871-1G APOSOR938871-250MG
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.1900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036248
CAS číslo: 3685-27-6