2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938863-1G
OR938863-250MG
APOSOR938863-1GEA
8070
CZK
APOSOR938863-1G
APOSOR938863-250MG
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Vzorec:
C₉H₁₁N₃ Bod tání: 220…23 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005597 CAS číslo: 29096-75-1 |