Tisk…
3-Bromoindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-1H-indole
OR938836-250MG OR938836-1G OR938836-100MG
APOSOR938836-250MGEA 45300 CZK
APOSOR938836-250MG APOSOR938836-1G APOSOR938836-100MG
3-Bromoindole 95%
3-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 1484-27-1