Tisk…
1-Phenylethyl acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938810-100G OR938810-500G
APOSOR938810-100GEA 1470 CZK
APOSOR938810-100G APOSOR938810-500G
1-Phenylethyl acetate 95%
1-Phenylethyl acetate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008858
CAS číslo: 93-92-5