Tisk…
N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methylnaphthalen-1-amine
OR938798-5G
APOSOR938798-5GEA 3270 CZK
APOSOR938798-5G
N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
N-Methyl-N-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00972770
CAS číslo: 2216-68-4