Tisk…
2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR938789-1G OR938789-5G
APOSOR938789-1GEA 1620 CZK
APOSOR938789-1G APOSOR938789-5G
2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
2-(Methylthio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈OS
Bod varu: 141…143 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196822
CAS číslo: 7022-45-9