Tisk…
2,4-Dibromobutanoyl chloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR938772-1G OR938772-25G OR938772-5G
APOSOR938772-1GEA 2280 CZK
APOSOR938772-1G APOSOR938772-25G APOSOR938772-5G
2,4-Dibromobutanoyl chloride, technická kvalita
2,4-Dibromobutanoyl chloride
Vzorec: C₄H₅Br₂ClO
MW: 264,35 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01862994
CAS číslo: 82820-87-9
UN: 3265
ADR: 8,II