Tisk…
3,3-Dimethylbutylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938756-1G OR938756-5G
APOSOR938756-1GEA 5100 CZK
APOSOR938756-1G APOSOR938756-5G
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Vzorec: C₆H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 15673-00-4