(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938740-1G
OR938740-250MG
APOSOR938740-1GEA
2570
CZK
APOSOR938740-1G
APOSOR938740-250MG
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
Vzorec:
C₆H₈O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019263 CAS číslo: 1461-94-5 |