Tisk…
2-Isobutyl-3-methylpyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-3-isobutylpyrazine
OR938702-25G
APOSOR938702-25GEA 2030 CZK
APOSOR938702-25G
2-Isobutyl-3-methylpyrazine 95%
2-Isobutyl-3-methylpyrazine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
MW: 150,2209 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059770
CAS číslo: 13925-06-9