Tisk…
Methyl (methylthio)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Methylthio)acetic methyl ester
OR9387-100G OR9387-25G OR9387-5G
APOSOR9387-100GEA 7870 CZK
APOSOR9387-100G APOSOR9387-25G APOSOR9387-5G
Methyl (methylthio)acetate
Methyl (methylthio)acetate
Vzorec: C₄H₈O₂S
MW: 120.17
Bod varu: 49…51 °C/12mmHg
Hustota: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039809
CAS číslo: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
UN: 3272
ADR: 3 III