Tisk…
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938686-1G OR938686-5G
APOSOR938686-1GEA 6090 CZK
APOSOR938686-1G APOSOR938686-5G
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010639
CAS číslo: 110556-33-7