Tisk…
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Thiophen-3-yl)-1,3-dioxolane, 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene
OR938624-5G
APOSOR938624-5GEA 1210 CZK
APOSOR938624-5G
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06209359
CAS číslo: 13250-82-3