Tisk…
3-Bromophenethyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)benzene
OR938612-1G OR938612-5G
APOSOR938612-1GEA 1490 CZK
APOSOR938612-1G APOSOR938612-5G
3-Bromophenethyl bromide 97%
3-Bromophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂
MW: 263.96
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784359
CAS číslo: 40422-70-6