Tisk…
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
OR9386-100G OR9386-1KG OR9386-500G
APOSOR9386-100GEA 787 CZK
APOSOR9386-100G APOSOR9386-1KG APOSOR9386-500G
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08
Bod varu: 120 °C/0.2mmHg
Bod tání: 48…51 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007826
CAS číslo: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9