Tisk…
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)propanedinitrile, 2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
OR938588-1G OR938588-5G
APOSOR938588-1GEA 2860 CZK
APOSOR938588-1G APOSOR938588-5G
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran 95%
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00181519
CAS číslo: 28286-88-6