3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938565-1G
OR938565-250MG
APOSOR938565-1GEA
18620
CZK
APOSOR938565-1G
APOSOR938565-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid 97%
3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid
Vzorec:
C₉H₇ClO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00969474 CAS číslo: 3617-01-4 |