Tisk…
Methyl-3-methoxypropionate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methoxypropionate
OR938562-100G OR938562-1KG OR938562-500G
APOSOR938562-100GEA 3540 CZK
APOSOR938562-100G APOSOR938562-1KG APOSOR938562-500G
Methyl-3-methoxypropionate 95%
Methyl-3-methoxypropionate
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118,1311 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059085
CAS číslo: 3852-09-3