Tisk…
Pyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dicyanopyridine
OR938560-5G
APOSOR938560-5GEA 662 CZK
APOSOR938560-5G
Pyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
Pyridine-2,6-dicarbonitrile
Vzorec: C₇H₃N₃
MW: 129,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129021
CAS číslo: 2893-33-6