Tisk…
trans-4-Ethylcyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938558-1G OR938558-250MG
APOSOR938558-1GEA 4470 CZK
APOSOR938558-1G APOSOR938558-250MG
trans-4-Ethylcyclohexanol 95%
trans-4-Ethylcyclohexanol
Vzorec: C₈H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070694
CAS číslo: 19781-62-5