Tisk…
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938544-1G OR938544-5G
APOSOR938544-1GEA 1210 CZK
APOSOR938544-1G APOSOR938544-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
Vzorec: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20257908
CAS číslo: 1898-72-2