Tisk…
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR938538-25G OR938538-5G
APOSOR938538-25GEA 3970 CZK
APOSOR938538-25G APOSOR938538-5G
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
Bod varu: 121 °C/6,75mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015439
CAS číslo: 1754-55-8