Tisk…
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938513-1G OR938513-5G
APOSOR938513-1GEA 5860 CZK
APOSOR938513-1G APOSOR938513-5G
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870109
CAS číslo: 5859-93-8