2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Chloromethyl)-2-ethyloxirane, 2-(Chloromethyl)-1,2-butylene Oxide
OR938507-1G
OR938507-250MG
OR938507-5G
APOSOR938507-1GEA
5790
CZK
APOSOR938507-1G
APOSOR938507-250MG
APOSOR938507-5G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane
Vzorec:
C₅H₉ClO MW: 120,58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
75484-32-1 |