Tisk…
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938498-10G OR938498-1G OR938498-5G
APOSOR938498-10GEA 28540 CZK
APOSOR938498-10G APOSOR938498-1G APOSOR938498-5G
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 73094-35-6