Tisk…
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938487-250MG OR938487-500MG
APOSOR938487-250MGEA 2610 CZK
APOSOR938487-250MG APOSOR938487-500MG
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08899364
CAS číslo: 28033-63-8