3-(Isopropylamino)propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Isopropylamino)propan-1-ol
OR938476-25G
OR938476-5G
APOSOR938476-25GEA
9100
CZK
APOSOR938476-25G
APOSOR938476-5G
3-(Isopropylamino)propanol 95%
3-(Isopropylamino)propanol
Vzorec:
C₆H₁₅NO MW: 117,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00483086 CAS číslo: 33918-15-9 |