Tisk…
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938474-1G OR938474-250MG
APOSOR938474-1GEA 17790 CZK
APOSOR938474-1G APOSOR938474-250MG
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09951967
CAS číslo: 157528-56-8