Tisk…
2,2-Diphenylethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938457-1G OR938457-5G
APOSOR938457-1GEA 3310 CZK
APOSOR938457-1G APOSOR938457-5G
2,2-Diphenylethanol 98%
2,2-Diphenylethanol
Vzorec: C₁₄H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004729
CAS číslo: 1883-32-5