Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938453-5G
APOSOR938453-5GEA 7280 CZK
APOSOR938453-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₇ClN₂O₂S
MW: 194,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03944999
CAS číslo: 89501-93-9