Tisk…
3-Bromo-3-methyl-2-butanone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-1-methylethyl Methyl Ketone
OR938435-25G OR938435-5G
APOSOR938435-25GEA 13030 CZK
APOSOR938435-25G APOSOR938435-5G
3-Bromo-3-methyl-2-butanone 96%
3-Bromo-3-methyl-2-butanone
Vzorec: C₅H₉BrO
MDL Number: MFCD06661470
CAS číslo: 2648-71-7