Tisk…
2,4-Hexanedione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938383-1G OR938383-5G
APOSOR938383-1GEA 612 CZK
APOSOR938383-1G APOSOR938383-5G
2,4-Hexanedione 97%
2,4-Hexanedione
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009318
CAS číslo: 3002-24-2