Tisk…
3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938360-5G
APOSOR938360-5GEA 4470 CZK
APOSOR938360-5G
3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
3-tert-Butylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100027
CAS číslo: 23039-28-3