Tisk…
Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938350-1G OR938350-5G
APOSOR938350-1GEA 2110 CZK
APOSOR938350-1G APOSOR938350-5G
Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Butane-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₉ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973899
CAS číslo: 4375-72-8