Tisk…
1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938341-1G OR938341-250MG
APOSOR938341-1GEA 21920 CZK
APOSOR938341-1G APOSOR938341-250MG
1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
1-(Ammoniooxy)propane chloride
Vzorec: C₃H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231456
CAS číslo: 6084-54-4